missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triflusal, MedChemExpress

Artikelnummer. 16434387
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16434387

Marke: Medchem Express HYB0531

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Triflusal irreversibly inhibits the production of thromboxane-B2 in platelets by acetylating cycloxygenase-1.

Triflusal irreversibly inhibits the production of thromboxane-B2 in platelets by acetylating cycloxygenase-1.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Triflusal
CAS 322-79-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H7F3O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (402.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1OC(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 248.16
Formelmasse 248.16
Reinheit (%) 99.64%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt