Learn More
Triflusal, MedChemExpress
Beschreibung
Triflusal irreversibly inhibits the production of thromboxane-B2 in platelets by acetylating cycloxygenase-1.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triflusal |
| CAS | 322-79-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H7F3O4 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (402.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1OC(C)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 248.16 |
| Formelmasse | 248.16 |
| Mehr anzeigen |