Learn More
Trimebutine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490898
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 16490898
Marke: Medchem Express HYB0380
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Trimebutine is a drug with antimuscarinic and weak mu opioid agonist effects.
Trimebutine is a drug with antimuscarinic and weak mu opioid agonist effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimebutine
CAS 39133-31-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H29NO5
Menge 5 g
SMILES O=C(OCC(C1=CC=CC=C1)(N(C)C)CC)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 387.47
Formelmasse 387.47
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.