Learn More
Trimethobenzamide hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471646
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16471646 500 mg -
16445966 100 mg 100 Milligramm
16411056 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16471646 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12751A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Trimethobenzamide hydrochloride is a blocker of the D2 receptor. Trimethobenzamide is an antiemetic used to prevent nausea and vomiting.
Trimethobenzamide hydrochloride is a blocker of the D2 receptor. Trimethobenzamide is an antiemetic used to prevent nausea and vomiting.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethobenzamide hydrochloride
CAS 554-92-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H29ClN2O5
Menge 500 mg
Synonym Ro 2-9578
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.34 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 424.92
Formelmasse 424.92
Reinheit (%) 99.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid