Learn More
(Trimethylsilyl)methyllithium, 0.7 M (10 Gew.%) Lösung in Hexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 377458000
Weitere Details : CAS : 92112-69-1 Netto-Gewicht : 0.52000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AlkylierungsreagenzSpezifikation
(Trimethylsilyl)methyllithium | |
1822-00-0,92112-69-1,92112-69-1 | |
93.0 | |
0.6500g/mL | |
−40°C | |
C4H11LiSi | |
MFCD00010747 | |
0.65 | |
KVWLUDFGXDFFON-UHFFFAOYSA-N | |
Lithium;Methanidyll(Trimethyl)silan | |
3482579 | |
7 to 14 wt% |
0.8M (12 wt%) solution in hexanes | |
86.0 | |
Braun-gelb bis farblos | |
65.0°C to 70.0°C | |
AcroSeal Glasflasche in Zinndose | |
LiCH2Si(CH3)3 | |
800 mL | |
trimethylsilyl methyllithium, trimethylsilyl methyl lithium, lich2sime3, pubchem18144, tms-ch2li, lithiomethyltrimethylsilane, acmc-1bvf0, trimethylsilylmethyl lithium | |
[Li+].C[Si](C)(C)[CH2-] | |
94.16 | |
94.16 | |
Lösung |
RUO – Research Use Only