missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triphenylmethylmercaptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022219
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3695-77-0
C19H16S
276.397
MFCD00004854
JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
77281
Triphenylmethanthiol
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3695-77-0
C19H16S
276.397
MFCD00004854
JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
77281
Triphenylmethanthiol
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S

Triphenylmethyl mercaptan, is used as a reagent used for the introduction of thiol group. Triphenylmethanethiol is a reagent used for the mild introduction of the mercapto functionality. It is also used as a pharmaceutical intermediate; Chemical synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Triphenylmethylmercaptan, wird als Reagenz für die Einführung der Thiolgruppe verwendet. Triphenylmethanthiol ist ein Reagenz, das für die sanfte Einführung der Mercapto-Funktionalität verwendet wird. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt und bei der chemischen Synthese verwendet.

Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triphenylmethyl mercaptan
Schmelzpunkt 103°C to 108°C
Geruch Stench
Menge 5 g
Beilstein 2113168
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 276.4
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'