Learn More
Greiner Bio-One Dreierpack serologische Pipetten
Verpackt in drei einzelne Aufreißbeutel für den sterilen Transfer von Produkten.
Marke: Greiner Bio-One 768160-TRI
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.20000kg
Beschreibung
- Aus Polystyrol
- Frei von Schwermetall
- Nicht autoklavierbar
- Durchsichtige graduierte Pipette
- Steril
Spezifikation
PS (Polystyrol) | |
Ja | |
Dreierpack | |
50 ml |
Steril | |
1/2 ml | |
Durchsichtig | |
Serologische Pipette |