Learn More
Troglitazone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474057
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16474057 50 mg 50 Milligramm
16468148 10 mg 10 Milligramm
16417906 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474057 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50935
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Troglitazone is a PPARγ agonist, with EC50s of 550 nM and 780 nM for human and murine PPARγ receptor, respectively.
Troglitazone is a PPARγ agonist, with EC50s of 550 nM and 780 nM for human and murine PPARγ receptor, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Troglitazone
CAS 97322-87-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H27NO5S
Menge 50 mg
Synonym CS-045
Löslichkeitsinformationen DMSO : 160 mg/mL (362.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(SC1CC(C=C2)=CC=C2OCC3(C)OC(C(CC3)=C4C)=C(C)C(C)=C4O)NC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 441.54
Formelmasse 441.54
Reinheit (%) 96.46%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death