missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tropifexor, MedChemExpress

Artikelnummer. 16411006
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16411006 200 mg 200 Milligramm
16481079 1 mg -
16436827 5 mg 5 Milligramm
16435096 100 mg 100 Milligramm
16434128 10 mg -
16400487 50 mg 50 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16411006

Marke: Medchem Express HY107418

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tropifexor (LJN452) is a highly potent agonist of FXR with an EC50 of 0.2 nM.

Tropifexor (LJN452) is a highly potent agonist of FXR with an EC50 of 0.2 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tropifexor
CAS 1383816-29-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H25F4N3O5S
Menge 200 mg
Synonym LJN452
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 80.66 mg/mL (133.64 mM)
SMILES FC(F)(F)OC(C=CC=C1)=C1C2=NOC(C3CC3)=C2CO[C@@H]4C[C@H]5N(C6=NC7=C(F)C=C(C(O)=O)C=C7S6)[C@H](CC5)C4
Molekulargewicht (g/mol) 603.58
Formelmasse 603.58
Reinheit (%) 98.34%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.