Learn More
Troxerutin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498996
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16498996
Marke: Medchem Express HYN0139
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Troxerutin, also known as vitamin P4, is a tri-hydroxyethylated derivative of natural bioflavonoid rutins which can inhibit the production of reactive oxygen species (ROS) and depress ER stress-mediated NOD activation.
Troxerutin, also known as vitamin P4, is a tri-hydroxyethylated derivative of natural bioflavonoid rutins which can inhibit the production of reactive oxygen species (ROS) and depress ER stress-mediated NOD activation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Troxerutin
CAS 7085-55-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H42O19
Menge 100 mg
Synonym Trihydroxyethylrutin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (134.65 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O3)O)O)O)O2)O)O)O)=C(C4=CC=C(OCCO)C(OCCO)=C4)OC5=CC(OCCO)=CC(O)=C15
Molekulargewicht (g/mol) 742.68
Formelmasse 742.68
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.