Learn More
Heathrow Scientific True North™ Mini-Kühler
Der True North™ Mini Cooler schützt temperaturempfindliche Proben auf dem Labortisch oder im Tiefkühlgerät. Der Mini-Kühler ist ideal, um PCR™ Reagenzien, Enzyme und andere biochemische Reagenzien während der Arbeit am Labortisch kühl zu halten.
Marke: Heathrow Scientific HS120071
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.97000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polycarbonat
- Der Kühler hat rutschfeste Gummifüße
- Deckel mit Gitter und fester Position für eine einfache Probenidentifizierung
- Erhältlich mit Deckel, der mit isolierendem Gel gefüllt ist
Spezifikation
Grün | |
3,9 in. | |
9,6 in. | |
4,1 in. | |
Röhrchen | |
1 pro St. | |
Polycarbonat | |
0,5 bis 2 ml |
10 cm | |
24,5 cm | |
10,5 cm | |
Durchsichtiger Deckel | |
Röhrchen | |
4 x 8 | |
Kühler | |
0 °C; Temp. Retention: 1 °C für 2 Std. |