Learn More
TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
138.72 € - 924.00 €
Spezifikation
Antigen | TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1) Ab-1 |
---|---|
Klon | 8G7G3/1 |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Wirtsspezies | Mouse |
Produktcode | Marke | Form | Konjugat | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Konjugat | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12612067
|
Epredia
MS-699-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
567.00 €
0.50 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12602067
|
Epredia
MS-699-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
924.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13221223
|
Epredia
MS-699-P1 |
Purified | Unconjugated | 500 μL |
442.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12692067
|
Epredia
MS-699-RQ |
Ready-to-Use | Unconjugated | 12 mL |
386.00 €
12 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12525939
|
Epredia
MS-699-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12682067
|
Epredia
MS-699-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12545939
|
Epredia
MS-699-P0 |
Purified | Unconjugated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12642067
|
Epredia
MS-699-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12652067
|
Epredia
MS-699-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Description
TTF-1(Thyroid transcription factor-1) is a member of the NKx2 family of homeodomain transcription factors. It is expressed in epithelial cells of the thyroid gland and the lung. Nuclei from liver, stomach, pancreas, small intestine, colon, kidney, breast, skin, testes, pituitary, prostate, and adrenal glands are unreactive. TTF-1 is detected in primary lung adenocarcinomas and small cell carcinomas and is absent in colon and breast carcinomas. Staining with TTF-1 antibody is useful for distinguishing between tumors of lung and non-lung origin.Host Species: Mouse
Clone: 8G7G3/1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Shows a broad species reactivity.
Epitope: Not determined
Immunogen: Rat TTF-1 recombinant protein
Molecular Weight: 40kDa
Positive Control: MAD109 cells, normal thyroid or lung
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Spécification
TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1) Ab-1 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Mouse | |
Transcription Regulation | |
Primary |
8G7G3/1 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Rat TTF-1 recombinant protein |