Learn More
TTNPB, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499287 5 mg -
16476738 10 mg 10 Milligramm
16472817 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16499287 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15682
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.
TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TTNPB
CAS 71441-28-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H28O2
Menge 5 mg
Synonym Ro 13-7410 Arotinoid acid AGN191183
Löslichkeitsinformationen DMSO : 7.58 mg/mL (21.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(/C=C(C2=CC=C3C(C)(C)CCC(C)(C)C3=C2)\C)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 348.48
Formelmasse 348.48
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death