Learn More
Tubulin-β, Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Tubulin-β, Rabbit Polyclonal Antibody.
264.18 € - 773.00 €
Spezifikation
Antigen Tubulin-beta
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
11365950
Unterlagen ansehen
Epredia
RB-9249-P1
500 μL Concentrated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12613517
Unterlagen ansehen
Epredia
RB-9249-P
1 mL Concentrated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12663517
Unterlagen ansehen
Epredia
RB-9249-R7
7 mL Prediluted Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Microtubules, the major cytoskeletal elements found in all eukaryotic cells, consist of Tubulin, which is a dimer of two 55kDa subunits: α and Β. Microtubules play key roles in chromosome segregation in mitosis, intracellular transport, ciliary and flagellar bending, and structural support of the cytoskeleton.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Cow, Pig, Rat, Mouse, Guinea Pig, Gerbil, Frog, Chicken, Yeast, Fungi, Sea Urchin, Myxamoeba and Plasmodium.
Epitope: aa 416-430
Immunogen: A synthetic peptide derived from aa 416-430 of human tubulin-β
Molecular Weight: 55kDa
Positive Control: MAD109 cells, MCF-7 cells, skin or lung
Cellular Localization: Cytoplasmic This antibody does not cause the 10nm filaments to collapse into large lateral aggregates collecting in the cell periphery or tight juxtanuclear caps. It does not block microtubule assembly. Ab-3 does not inhibit polymerization or depolymerization of platelet tubulin in vitro. It blocks (by 70-80%) the ability of tubulin dimers (with GppNHp bound) to promote a stable inhibition of adenylyl cyclase.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
Tubulin-beta
Polyclonal
Rabbit
Cytoskeletal Protein
A synthetic peptide derived from aa 416-430 of human tubulin beta
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
IVD
Bovine, Chicken, Frog, Fungi, Gerbil, Guinea Pig, Human, Mouse, Myxamoeba, Plasmodium, Pig, Rat, Sea urchin, Yeast