Learn More
TUFM Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TUFM |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16885105
|
Proteintech
26730-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16875105
|
Proteintech
26730-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a protein which participates in protein translation in mitochondria. Mutations in this gene have been associated with combined oxidative phosphorylation deficiency resulting in lactic acidosis and fatal encephalopathy. A pseudogene has been identified on chromosome 17.Spezifikation
TUFM | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P49411, P85834, Q8BFR5 | |
233870, 293481, 7284 | |
TUFM Fusion Protein Ag24981 | |
Primary | |
-20°C | |
TUFM |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
COXPD4, EF Tu, EF TuMT, EFTU, P43, TUFM | |
Tufm | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |