Learn More
Ismatec™ 2-Stopper-Schläuche aus Tygon MHSL 2001 mit violett/weiß-Farbcodierung
Transparente, plastifiziererfreie Tygon™ Schläuche mit 2 Stoppern und hervorragender Pumpenlebensdauer. Die Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 Schläuche mit 2 Stoppern sind speziell für MEK und andere aggressive Lösungsmittel konzipiert.
Marke:  Ismatec™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10338092
  • 116.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Plastifizierer- und ölfrei.
  • Glatte Innenröhre.
  • Die niedrige Sorption gewährleistet die Integrität von Flüssigkeit und Röhrchen.
  • Überträgt nichts auf das Pumpmedium.
  • Bei ordnungsgemäßer Verbrennung keine Freisetzung von Gefahrstoffen.
  • Anwendungen
    • Säuren: Sehr gut
    • Alkalische Lösungen: Sehr gut
    • Lösungsmittel: Gut/Ausgezeichnet
  • Konform mit: FDA.
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps
Farbcode: Gelb-Blau
1.52 mm
3.22 mm
0.85 mm
Für MEK und andere aggressive Lösungsmittel. CA-Kassetten
6 Stk/Pk.
1.52 mm Innendurchmesser, 3.22 mm Außendurchmesser
Transparent
FDA
Autoklavierbar
Tygon MHSL 2001
38.1 cm
Peristaltikpumpe
-73 °C
Säuren, Laugen
CO2 1140, O2 76, N2 190
57 °C