Learn More
Ismatec™ 2-Stopper-Schläuche aus Tygon MHSL 2001 mit violett/weiß-Farbcodierung
Transparente, plastifiziererfreie Tygon™ Schläuche mit 2 Stoppern und hervorragender Pumpenlebensdauer. Die Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 Schläuche mit 2 Stoppern sind speziell für MEK und andere aggressive Lösungsmittel konzipiert.
26.00 € - 125.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Tygon MHSL 2001 |
Gesamtlänge (metrisch) | 38.1 cm |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10114982
|
Ismatec™
SC0824 |
2.79 mm Innendurchmesser, 4.49 mm Außendurchmesser |
116.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10454192
|
Ismatec™
SC0822 |
2.06 mm Innendurchmesser, 3.76 mm Außendurchmesser |
125.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10423812
|
Ismatec™
SC0816 |
0.64 mm Innendurchmesser, 2.44 mm Außendurchmesser |
26.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10338092
|
Ismatec™
SC0820 |
1.52 mm Innendurchmesser, 3.22 mm Außendurchmesser |
116.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10504223
|
Ismatec™
SC0818 |
1.02 mm Innendurchmesser, 2.72 mm Außendurchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Plastifizierer- und ölfrei.
- Glatte Innenröhre.
- Die niedrige Sorption gewährleistet die Integrität von Flüssigkeit und Röhrchen.
- Überträgt nichts auf das Pumpmedium.
- Bei ordnungsgemäßer Verbrennung keine Freisetzung von Gefahrstoffen.
- Anwendungen
- Säuren: Sehr gut
- Alkalische Lösungen: Sehr gut
- Lösungsmittel: Gut/Ausgezeichnet
- Konform mit: FDA.
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
Spezifikation
Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps | |
Ja | |
38.1 cm | |
Für MEK und andere aggressive Lösungsmittel. CA-Kassetten | |
6 Stück/Packung | |
CO2 1140, O2 76, N2 190 | |
57 °C |
FDA | |
Tygon MHSL 2001 | |
Peristaltikpumpe | |
−73 °C | |
Säuren, Laugen | |
Transparent |