Learn More
Ismatec™ 2-Stopper-Schläuche aus Tygon MHSL 2001 mit violett/weiß-Farbcodierung
Transparente, plastifiziererfreie Tygon™ Schläuche mit 2 Stoppern und hervorragender Pumpenlebensdauer. Die Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 Schläuche mit 2 Stoppern sind speziell für MEK und andere aggressive Lösungsmittel konzipiert.
Marke: Ismatec™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Plastifizierer- und ölfrei.
- Glatte Innenröhre.
- Die niedrige Sorption gewährleistet die Integrität von Flüssigkeit und Röhrchen.
- Überträgt nichts auf das Pumpmedium.
- Bei ordnungsgemäßer Verbrennung keine Freisetzung von Gefahrstoffen.
- Anwendungen
- Säuren: Sehr gut
- Alkalische Lösungen: Sehr gut
- Lösungsmittel: Gut/Ausgezeichnet
- Konform mit: FDA.
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
Bestellinformation
DiameterMetricInside
Spezifikation
Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps | |
Farbcode: Weiß-Weiß | |
1.02 mm | |
2.72 mm | |
0.85 mm | |
Für MEK und andere aggressive Lösungsmittel. CA-Kassetten | |
6 Stück/Packung | |
1.02 mm Innendurchmesser, 2.72 mm Außendurchmesser | |
Transparent |
FDA | |
Ja | |
Tygon MHSL 2001 | |
38.1 cm | |
Peristaltikpumpe | |
−73 °C | |
Säuren, Laugen | |
CO2 1140, O2 76, N2 190 | |
57 °C |