Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygoprene XL-60 Pumpenschläuche
Äußerst flexibel und mit besonders langlebiger Flexibilität, wodurch Ausfallzeiten aufgrund eines Pumpenschlauchschadens reduziert werden. Die Saint Gobain Performance Plastics™ XL-60 Pumpenschläuche aus Tygopren eignen sich als Alternative zu Silikon- und PVC-Schläuchen, wenn eine längere Lebensdauer der erforderlich ist.
Marke: Saint Gobain Life Sciences AN800038
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- DEHP-frei
- Lange flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen
- Temperaturbeständig bis 250& °F
- Nahezu keine Abgabe von Stoffen
- Erfüllt FDA- und NSF-51-Standards
- Alternative zu PVC
Spezifikation
Pump Tubing | |
0.5 in. | |
Tygoprene | |
19.05 mm | |
15 m | |
Getränke, Chemikalien, Lebensmittel, Tinte, Labor, Seife und Reinigungsmittel | |
-40 °C | |
Transparent | |
15 psi | |
156 °C |
FDA- und NSF-51-Kriterien, NSF 51 | |
12.7 mm | |
0.75 in. | |
49.2 ft. | |
Peristaltikpumpen | |
-40°F | |
1 Packung | |
60 (Shore A) | |
312.8°F |