Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygoprene XL-60 Pumpenschläuche
Äußerst flexibel und mit besonders langlebiger Flexibilität, wodurch Ausfallzeiten aufgrund eines Pumpenschlauchschadens reduziert werden. Die Saint Gobain Performance Plastics™ XL-60 Pumpenschläuche aus Tygopren eignen sich als Alternative zu Silikon- und PVC-Schläuchen, wenn eine längere Lebensdauer der erforderlich ist.
82.35 € - 515.00 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11760398
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800003 |
1.6 mm | 4.76 mm |
82.35 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11790398
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800017 |
3.05 mm | 9.53 mm |
175.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11770398
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800007 |
3.3 mm | 6.4 mm |
86.25 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11780398
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800012 |
4.78 mm | 9.53 mm |
119.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11700408
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800022 |
7.8 mm | 10.9 mm |
196.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11720408
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800038 |
12.7 mm | 19.05 mm |
333.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11740408
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800053 |
19.05 mm | 25.4 mm |
515.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- DEHP-frei
- Lange flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen
- Temperaturbeständig bis 250& °F
- Nahezu keine Abgabe von Stoffen
- Erfüllt FDA- und NSF-51-Standards
- Alternative zu PVC