Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygoprene XL-60 Pumpenschläuche
Äußerst flexibel und mit besonders langlebiger Flexibilität, wodurch Ausfallzeiten aufgrund eines Pumpenschlauchschadens reduziert werden. Die Saint Gobain Performance Plastics™ XL-60 Pumpenschläuche aus Tygopren eignen sich als Alternative zu Silikon- und PVC-Schläuchen, wenn eine längere Lebensdauer der erforderlich ist.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences AN800053
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11740408
  • 515.00 € / 15 Meter
Verfügbar ab: 04-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DEHP-frei
  • Lange flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen
  • Temperaturbeständig bis 250& °F
  • Nahezu keine Abgabe von Stoffen
  • Erfüllt FDA- und NSF-51-Standards
  • Alternative zu PVC
Spezifikation
Spezifikation
Pump Tubing
0.75 in.
Tygoprene
25.4 mm
15 m
Getränke, Chemikalien, Lebensmittel, Tinte, Labor, Seife und Reinigungsmittel
-40 °C
Transparent
11 psi
156 °C
FDA- und NSF-51-Kriterien, NSF 51
19.05 mm
1 in.
49.2 ft.
Peristaltikpumpen
-40°F
1 Packung
60 (Shore A)
312.8°F