Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygoprene XL-60 Pumpenschläuche
Äußerst flexibel und mit besonders langlebiger Flexibilität, wodurch Ausfallzeiten aufgrund eines Pumpenschlauchschadens reduziert werden. Die Saint Gobain Performance Plastics™ XL-60 Pumpenschläuche aus Tygopren eignen sich als Alternative zu Silikon- und PVC-Schläuchen, wenn eine längere Lebensdauer der erforderlich ist.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences AN800007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11770398
  • 86.25 € / 15 Meter
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DEHP-frei
  • Nahezu keine Abgabe von Stoffen
  • Hält die Lebensdauer der Pumpe über 500 Stunden aufrecht
  • Für eine Durometerhärte von Shore A 60 äußerst flexibel und weist eine überragende Flexibilität über die gesamte Lebensdauer auf, wodurch Ausfallzeiten aufgrund eines Ausfalls des Pumpenschlauchs reduziert werden
  • Alternative zu Silikonen und PVC, wenn eine längere Lebensdauer der Pumpenschläuche erforderlich ist
  • Durchscheinend
  • Gute chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Säuren und Basen
  • Beständigkeit gegen Ozon, Sauerstoff und Alterung durch Sonnenstrahlung; bleibt bei -40 °F flexibel und ist temperaturbeständig bis 250 °F
Anwendungen:
  • Peristaltikpumpen
  • Transport von Nahrungsmitteln und Getränken
Spezifikation
Spezifikation
0.13 Zoll
Tygoprene
6.4 mm
20 psi
3.3 mm
1/4 Zoll
0.0625 Zoll
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers