Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygoprene XL-60 Pumpenschläuche
Äußerst flexibel und mit besonders langlebiger Flexibilität, wodurch Ausfallzeiten aufgrund eines Pumpenschlauchschadens reduziert werden. Die Saint Gobain Performance Plastics™ XL-60 Pumpenschläuche aus Tygopren eignen sich als Alternative zu Silikon- und PVC-Schläuchen, wenn eine längere Lebensdauer der erforderlich ist.
Marke: Saint Gobain Life Sciences AN800017
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Durchscheinend
- Chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Säuren und Basen
- Weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Ozon, Sauerstoff und Alterung durch Sonnenstrahlung auf
- Bleibt flexibel bis -40 °F und ist temperaturbeständig bis zu 250°
Spezifikation
1/4 Zoll | |
Tygoprene | |
9.53 mm | |
15 psi |
3.05 mm | |
3/8 Zoll | |
0.0625 Zoll |