Learn More
Sartorius™ Typ 145 Membranscheiben aus Zellulose-Triacetat für Ultrafiltration
Diese Membran zeichnet sich durch hohe Hydrophilität und außergewöhnlich geringes unspezifisches Bindungsvermögen aus.
Marke: Sartorius™ 14539--50------D
158.59 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Diese Membranen werden ohne Membranhalterungen gegossen, die vorbeilaufende Mikrosolute auffangen oder binden könnten. Sie eignen sich ideal für die Probenreinigung und Proteinentfernung und wenn eine hohe Recovery-Rate der Filtratlösung von größter Bedeutung ist.
Spezifikation
Ultrafiltrationsmembranscheiben | |
Cellulose Triacetate | |
Non-sterile | |
Ideal für die Probenreinigung und Proteinentfernung und wenn eine hohe Rückgewinnung der Filtratlösung von vorrangiger Bedeutung ist | |
Ultrafiltrationsmembran | |
10 Pk. | |
120 μm | |
50 mm |
Ultrafiltration Disc | |
10.000 Da | |
0,11 ml/min/cm2 | |
Typ 145 | |
10 Pk. | |
Disc | |
Ultrafiltrationsmembranscheiben |