Learn More
Sartorius™ Typ 145 Membranscheiben aus Zellulose-Triacetat für Ultrafiltration
Diese Membran zeichnet sich durch hohe Hydrophilität und außergewöhnlich geringes unspezifisches Bindungsvermögen aus.
126.00 € - 1630.00 €
Spezifikation
Filtertyp | Ultrafiltrationsmembranscheiben |
---|---|
Format | Ultrafiltration Disc |
Material (Membran) | Cellulose Triacetate |
Sterilität | Non-sterile |
Flussrate | 0,11 ml/min/cm2 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10194031
|
Sartorius™
14549--25------D |
25 mm | 20.000 Da | 10 Pk. |
126.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10078241
|
Sartorius™
14539--25------D |
25 mm | 10.000 Da | 10 Pk. |
126.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10281752
|
Sartorius™
14529--25------D |
25 mm | 5000 Da | 10 Pk. |
126.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10524381
|
Sartorius™
14549--43------D |
43 mm | 20.000 Da | 10 Pk. |
179.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10669341
|
Sartorius™
14539--47------D |
47 mm | 10.000 Da | 10 Pk. |
185.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10140092
|
Sartorius™
14549--47------N |
47 mm | 20.000 Da | 100 Pk. |
1630.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10245421
|
Sartorius™
14529--47------D |
47 mm | 5000 Da | 10 Pk. |
185.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10440272
|
Sartorius™
14539--50------D |
50 mm | 10.000 Da | 10 Pk. |
185.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10154081
|
Sartorius™
14549--47------D |
47 mm | 20.000 Da | 10 Pk. |
185.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10337881
|
Sartorius™
14549--63------D |
63 mm | 20.000 Da | 10 Pk. |
240.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Diese Membranen werden ohne Membranhalterungen gegossen, die vorbeilaufende Mikrosolute auffangen oder binden könnten. Sie eignen sich ideal für die Probenreinigung und Proteinentfernung und wenn eine hohe Recovery-Rate der Filtratlösung von größter Bedeutung ist.
Spezifikation
Ultrafiltrationsmembranscheiben | |
Cellulose Triacetate | |
0,11 ml/min/cm2 | |
Typ 145 | |
Disc | |
Ultrafiltrationsmembranscheiben |
Ultrafiltration Disc | |
Non-sterile | |
Ideal für die Probenreinigung und Proteinentfernung und wenn eine hohe Rückgewinnung der Filtratlösung von vorrangiger Bedeutung ist | |
Ultrafiltrationsmembran | |
120 μm |