Learn More
Sartorius™ Typ 145 Membranscheiben aus Zellulose-Triacetat für Ultrafiltration
Diese Membran zeichnet sich durch hohe Hydrophilität und außergewöhnlich geringes unspezifisches Bindungsvermögen aus.
Marque:  Sartorius™ 14539--25------D
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10078241
  • 119.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 06-11-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Description
Description
  • Diese Membranen werden ohne Membranhalterungen gegossen, die vorbeilaufende Mikrosolute auffangen oder binden könnten. Sie eignen sich ideal für die Probenreinigung und Proteinentfernung und wenn eine hohe Recovery-Rate der Filtratlösung von größter Bedeutung ist.
Spécification
Spécification
Ultrafiltrationsmembranscheiben
10.000 Da
Ideal für die Probenreinigung und Proteinentfernung und wenn eine hohe Rückgewinnung der Filtratlösung von vorrangiger Bedeutung ist
Ultrafiltrationsmembran
120 μm
25 mm
Zellulose-Triacetat
0,11 ml/min/cm2
Typ 145
10
Ultrafiltrationsmembranscheiben
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats