Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
2690.00 € - 3840.00 €
Spezifikation
Typ | Sicherheitsschrank |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen |
Zertifizierungen/Konformität | EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform |
Farbe | Grau |
Oberflächenbeschichtung | Pulverbeschichtet |
Produktcode | Marke | Enthält | Türausführung | Bezeichnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Türausführung | Bezeichnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11934796
|
asecos™
30072-040-30076 |
3x Ablage, 1x perforierter Einsatz, 1x Auffangwanne unten (22 l) | Mit Flügeln, Mit Scharnier links | Gehäuse: Anthrazitgrau RAL 7016, Tür: Warngelb RAL 1004; Stahlblech RAL 7035 |
2990.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab 25-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11964796
|
asecos™
30072-041-30076 |
3x Ablage, 1x perforierter Einsatz, 1x Auffangwanne unten (22 l) | Mit Flügeln, Mit Scharnier links | Gehäuse: Anthrazitgrau RAL 7016, Tür: Lichtgrau RAL 7035; Stahlblech RAL 7035 |
2990.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab 22-03-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15971346
|
asecos™
30072-040-30080 |
3 Ablageschalen, 1 Lochblecheinsatz (151 mm hoch), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Türanschlag, Mit Scharnier links | Warngelbe Türen |
3715.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab 01-03-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11954796
|
asecos™
30072-040-30090 |
6 x Einschub (5 l) | Mit Flügeln, Mit Scharnier links | Körper: Anthrazitgrau RAL 7016, Tür: Warngelb RAL 1004; Stahlblech RAL 7035 |
3840.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab 22-03-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15997822
|
asecos™
30072-040-33610 |
6 Schubfächer (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Türanschlag, Mit Scharnier links | Warngelbe Türen |
2690.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab 01-03-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Leichte Handhabung mit Komfort: Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung
Inneneinrichtung mit
- 6 x Auszugswanne, Tragkraft: 25 kg, Volumen: 5 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Sicherheitsschrank | |
EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform | |
Pulverbeschichtet | |
522 mm | |
1647 mm |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
Grau | |
615 mm | |
1953 mm | |
90 mm |