Learn More
asecos™ Q-PEGASUS-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, Einzeltür
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
2774.02 € - 3158.80 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 615 mm |
Innentiefe (metrisch) | 522 mm |
Abmessungen (T x B x H) | 615 x 599 x 1953 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 522 x 450 x 1647 mm |
Produktcode | Marke | Konfiguration | Ausführung der Tür | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Ausführung der Tür | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13489706
|
asecos™
3007404130076 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (330 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Mit Flügeln, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss | Anthrazitgrau/hellgrau (RAL 7016/RAL 7035) |
2774.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15991856
|
asecos™
3007404030080 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (151 mm hoch), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Türanschlag, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss | Warngelbe Türen |
2978.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13434197
|
asecos™
3007404130088 |
4 5 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Türanschlag, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss | Hellgraue Türen |
3158.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13484187
|
asecos™
3007404030088 |
4 5 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Türanschlag, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss | Warngelbe Türen |
3158.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
- Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Mühelose Verwendung: Einhandbedienung der Flügeltürschränke (AGT)
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
- Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
522 mm | |
522 x 450 x 1647 mm | |
Stahl | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1647 mm | |
Pulverbeschichtet, texturiert | |
450 mm |
615 mm | |
615 x 599 x 1953 mm | |
90 mm | |
Sicherheitsschrank | |
1953 mm | |
1 | |
599 mm |