Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-PHOENIX touchless-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
2865.00 € - 5215.20 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform |
---|---|
Material | Stahl |
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen |
Außenhöhe (metrisch) | 1968 mm |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Außentiefe (metrisch) | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Außentiefe (metrisch) | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13494077
|
asecos™
3023700230249 |
596 mm | 616 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (335 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15953746
|
asecos™
3023700230255 |
596 mm | 616 mm | 3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (350 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
13424077
|
asecos™
3023700230267 |
596 mm | 616 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
13444077
|
asecos™
3023700230269 |
596 mm | 616 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
13474057
|
asecos™
3031700230318 |
596 mm | 749 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15974266
|
asecos™
3031700230319 |
596 mm | 749 mm | 5 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
13434067
|
asecos™
3031700230320 |
596 mm | 749 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
13404047
|
asecos™
3012000230127 |
1196 mm | 616 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15982736
|
asecos™
3012000230133 |
1196 mm | 616 mm | 3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
13444037
|
asecos™
3012000230147 |
1196 mm | 616 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
13484037
|
asecos™
3012000230149 |
1196 mm | 616 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Platzsparende Falttür: geringer Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneter Tür
- Leichte Handhabung: Personenerfassung durch den Sensor innerhalb von 2 Sekunden
- Komfortabel und sicher: Tür öffnet vollautomatisch innerhalb von ca. 5 Sekunden. Der Sensor erkennt die Person und hält Tür geöffnet
- Immer geschlossen: registriert der Sensor die Person nicht mehr, so schließt die Tür vollautomatisch nach ca. 30 Sekunden
- Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Inneneinrichtung mit
- 6 x Auszugswanne, Tragkraft: 25 kg, Volumen: 6 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Bodenauffangwanne nur in Verbindung mit/unter Auszugswannen, Volumen: 22 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- CE konform
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform | |
Sicherheitsschrank | |
1968 mm | |
Pulverbeschichteter Stahl |
Stahl | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1742 mm |