Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank
Sicherheitsunterbauschrank
Marke: asecos™ 3641800130447
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.50000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Leichte Handhabung mit Komfort: Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Komfortabel: sicherer Zugriff auf alle Gebinde – Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Safety storage under bench cabinet UB-T-90 model UB90.080.110.060.2T light gray (RAL 7035), interior equipment with 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (powder-coated sheet steel) | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
43.39 in. | |
Gypsum | |
Cabinet and interior equipment | |
23.62 in. | |
Light Gray | |
600 mm | |
75 kg | |
UB90.080.110.060.2T | |
0 | |
2 |
Safety storage under bench cabinet | |
31.5 in. | |
Plain | |
1102 mm | |
600 x 1102 x 800 mm | |
482 x 979 x 702 mm | |
Without Shelves | |
800 mm | |
Wing | |
1102 mm | |
702 mm | |
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant |