Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank
Sicherheitsunterbauschrank
1626.04 € - 3222.40 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant |
---|---|
Farbe | Light Gray |
Material | Gypsum |
Produkttyp | Safety storage under bench cabinet |
Ausführung der Tür | Wing |
Benachrichtigungen:
For indoor use only
Produktcode | Marke | Modell | Anzahl Türen | Einschubtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Anzahl Türen | Einschubtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15914556
|
asecos™
3048200130488 |
UB90.060.059.TR | 1 | Without Shelves |
1626.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16307596
|
asecos™
3641800130447 |
UB90.080.110.060.2T | 2 | Without Shelves |
3164.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16317596
|
asecos™
3641800130448 |
UB90.080.110.060.2T | 2 | Shelf |
3222.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16337586
|
asecos™
3591500130485 |
UB90.080.059.060.TR | 1 | Without Shelves |
1764.37 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16347586
|
asecos™
3591500130486 |
UB90.080.059.060.TR | 1 | Shelf |
1805.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16367576
|
asecos™
3590000130485 |
UB90.080.059.060.T | 1 | Without Shelves |
1764.37 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16377576
|
asecos™
3590000130486 |
UB90.080.059.060.T | 1 | Shelf |
1805.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Leichte Handhabung mit Komfort: Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Komfortabel: sicherer Zugriff auf alle Gebinde – Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant | |
Gypsum | |
Wing | |
Cabinet and interior equipment |
Light Gray | |
Safety storage under bench cabinet | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
Plain |