Learn More
Justrite™ Sicherheitslagerungsbehälter Typ I aus Stahl mit 08902 Bodenhahn
Marke: Justrite™ 7225250Z
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.20000kg
Spezifikation
Schrankbehälter | |
9,46 l | |
Stahl | |
298 mm |
FM, CARB, NFPA, OSHA-zertifiziert | |
Gelb | |
292 mm |