Learn More
Justrite™ Sicherheitslagerungsbehälter Typ I aus Stahl mit 08902 Bodenhahn
233.00 € - 243.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schrankbehälter |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FM, CARB, NFPA, OSHA-zertifiziert |
Kapazität (metrisch) | 9,46 l |
Material | Stahl |
Höhe (metrisch) | 292 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12971385
|
Justrite™
7225150Z |
9,46 l | Rot |
233.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13409228
|
Justrite™
7225250Z |
9,46 l | Gelb |
243.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Schrankbehälter | |
9,46 l | |
292 mm |
FM, CARB, NFPA, OSHA-zertifiziert | |
Stahl | |
298 mm |