Learn More
Macherey-Nagel™ Typ N20 durchsichtige Fläschchen mit Bördelrand
Zur Aufbewahrung von Materialien für die Chromatographie. Macherey-Nagel Durchsichtige N20-Fläschchen mit Bördelrand sind hydrolytische Glasfläschchen mit 20 mm-Bördelverschlüssen. Die Fläschchen werden unter strengen Hygienebedingungen gefertigt, um eine hohe Qualität und sichere Analysen zu gewährleisten. In verschiedenen Formen und Größen lieferbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 702918
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Diese Crimphalsfläschchen sind in einer Vielzahl von nützlichen Volumen und Formen lieferbar und wurden entwickelt, um mit verschiedenen Geräteherstellern kompatibel zu sein. Alle Fläschchen bestehen aus hydrolytischem Glas 1. Klasse (wenn nicht anders angegeben). Optoelektronische Überwachung wird bei den glasverarbeitenden Maschinen gewährleistet. Ebenfalls sind zusätzliche Kontrollen während der Herstellung und eine abschließende Qualitätskontrolluntersuchung für eine zuverlässige Produktqualität implementiert.
- Fläschchen mit 20 mm flachem Crimphals nach DIN oder abgeschrägter Headspace Crimphals
- Mit flachem oder rundem Boden für eine große Anzahl an Autosamplern
- Bestehend aus durchsichtigem, hydrolytischem Glas
- Lieferbar in verschiedenen Größen, von 5 bis 100 ml
- Geliefert in Kisten aus Polypropylen mit 100 Fläschchen
- Stabile Lageroberfläche für das Septum (besonders geeignet für hohen Fläschchendruck)
Spezifikation
20 mm | |
22,5 mm | |
10 ml | |
Nr. | |
100 | |
Flach | |
100/Packung | |
DANI, Agilent™ Geräte |
Durchsichtig | |
Hydrolytisches Glas (Klasse I) | |
Chromatographie | |
Flacher DIN-Bördelrand | |
Polypropylenbox | |
46 mm | |
N20 |