Learn More
Macherey-Nagel™ Typ N20 durchsichtige Fläschchen mit Bördelrand
Zur Aufbewahrung von Materialien für die Chromatographie. Macherey-Nagel Durchsichtige N20-Fläschchen mit Bördelrand sind hydrolytische Glasfläschchen mit 20 mm-Bördelverschlüssen. Die Fläschchen werden unter strengen Hygienebedingungen gefertigt, um eine hohe Qualität und sichere Analysen zu gewährleisten. In verschiedenen Formen und Größen lieferbar.
26.55 € - 63.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung | 20 mm |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autosampler |
Anzahl pro Packung | 100 |
Verpackungsart | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Basisausführung | Flaschenhalstyp | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Basisausführung | Flaschenhalstyp | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10796392
|
Macherey-Nagel™
70205.36 |
20.5 mm | Flach | Flacher DIN-Bördelrand | 10 ml |
28.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10525761
|
Macherey-Nagel™
702918 |
22,5 mm | Flach | Flacher DIN-Bördelrand | 10 ml |
30.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10306561
|
Macherey-Nagel™
70206.36 |
23.25 mm | Flach | Flacher DIN-Bördelrand | 20 ml |
38.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10544981
|
Macherey-Nagel™
70210.36 |
30 mm | Flach | Flacher DIN-Bördelrand | 25 ml |
63.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10305970
|
Macherey-Nagel™
70209.1 |
51.6 mm | Flach | Flacher DIN-Bördelrand | 100 ml |
50.00 €
88 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10432032
|
Macherey-Nagel™
702924 |
22,5 mm | Rund | Flacher DIN-Bördelrand | 10 ml |
38.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10219411
|
Macherey-Nagel™
702917 |
22 mm | Rund | Abgeschrägte HS-Bördelverbindung | 6 mL |
29.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12765232
|
Macherey-Nagel™
702086 |
22 mm | Round | Abgeschrägte HS-Bördelverbindung | 20 mL |
49.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10031950
|
Macherey-Nagel™
70254 |
23 mm | Rund | Abgeschrägte HS-Bördelverbindung | 20 ml |
39.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10084291
|
Macherey-Nagel™
702261 |
22.5 mm | Flach | Flacher DIN-Bördelrand | 20 ml |
47.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12410340
|
Macherey-Nagel™
702263 |
22.5 mm | Rund | Flacher DIN-Bördelrand | 20 ml |
38.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10274811
|
Macherey-Nagel™
70204.36 |
20.5 mm | Flach | Flacher DIN-Bördelrand | 5 ml |
27.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10653691
|
Macherey-Nagel™
20 09 0802 |
20.5 mm | Flach | Flacher DIN-Bördelrand | 10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Description
Diese Crimphalsfläschchen sind in einer Vielzahl von nützlichen Volumen und Formen lieferbar und wurden entwickelt, um mit verschiedenen Geräteherstellern kompatibel zu sein. Alle Fläschchen bestehen aus hydrolytischem Glas 1. Klasse (wenn nicht anders angegeben). Optoelektronische Überwachung wird bei den glasverarbeitenden Maschinen gewährleistet. Ebenfalls sind zusätzliche Kontrollen während der Herstellung und eine abschließende Qualitätskontrolluntersuchung für eine zuverlässige Produktqualität implementiert.
- Fläschchen mit 20 mm flachem Crimphals nach DIN oder abgeschrägter Headspace Crimphals
- Mit flachem oder rundem Boden für eine große Anzahl an Autosamplern
- Bestehend aus durchsichtigem, hydrolytischem Glas
- Lieferbar in verschiedenen Größen, von 5 bis 100 ml
- Geliefert in Kisten aus Polypropylen mit 100 Fläschchen
- Stabile Lageroberfläche für das Septum (besonders geeignet für hohen Fläschchendruck)
Specifications
20 mm | |
Autosampler | |
100/Packung |
Durchsichtig | |
100 | |
N20 |