Learn More
Macherey-Nagel™ Typ N8 durchsichtige Fläschchen mit Bördelrand
Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelrand und Bördelverschluss zur Aufbewahrung von Stoffen. Durchsichtige N8-Fläschchen mit Bördelrand sind in verschiedenen Größen lieferbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 70251
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mikrofläschchen mit 8 mm-Crimphals
- 0.2 bis 1.2 ml verwendbares Volumen
- Für die Verwendung in Autosampler wird ein Adapter benötigt
- Mit flachen, runden oder konischem Boden erhältlich, aus klarem Glas
Spezifikation
Durchsichtig | |
0,8 mL | |
100 | |
Flat | |
100/Packung |
8,2 mm | |
Klemme | |
100/Packung | |
30 mm |