Learn More
Macherey-Nagel™ Typ N8 durchsichtige Fläschchen mit Bördelrand
Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelrand und Bördelverschluss zur Aufbewahrung von Stoffen. Durchsichtige N8-Fläschchen mit Bördelrand sind in verschiedenen Größen lieferbar.
13.50 € - 23.33 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Flaschenhalstyp | Klemme |
Anzahl pro Packung | 100 |
Verpackungsart | 100/Packung |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Basisausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Basisausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10496342
|
Macherey-Nagel™
70282 |
0.3 ml | Rund |
20.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10052711
|
Macherey-Nagel™
70286 |
0.2 ml | Konisch |
23.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10546912
|
Macherey-Nagel™
70251 |
0,8 mL | Flat |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10669361
|
Macherey-Nagel™
70212 |
0.6 mL | Conical |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Mikrofläschchen mit 8 mm-Crimphals
- 0.2 bis 1.2 ml verwendbares Volumen
- Für die Verwendung in Autosampler wird ein Adapter benötigt
- Mit flachen, runden oder konischem Boden erhältlich, aus klarem Glas
Spezifikation
Durchsichtig | |
100 | |
100/Packung |
Klemme | |
100/Packung |