missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tyrosine kinase-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16450619
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16450619 1 mg -
16445677 5 mg 5 Milligramm
16422938 10 mg -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16450619

Marke: Medchem Express HY100315

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tyrosine kinase-IN-1 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 4, 20, 4, 2 nM for KDR, Flt-1, FGFR1 and PDGFRα, respectively.

Tyrosine kinase-IN-1 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 4, 20, 4, 2 nM for KDR, Flt-1, FGFR1 and PDGFRα, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tyrosine kinase-IN-1
CAS 705946-27-6
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H28FN5O
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (140.28 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(NC3CCN(CC)CC3)C=C2)/C1=C(C4=CC=CC(F)=C4)/C5=NC=C(C)N5
Molekulargewicht (g/mol) 445.53
Formelmasse 445.53
Reinheit (%) 99.34%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.