Learn More
Tyrosine kinase inhibitor, MedChemExpress
Beschreibung
Tyrosine kinase inhibitor is a potent tyrosine kinase inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tyrosine kinase inhibitor |
| CAS | 1021950-26-4 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C31H31FN6O5 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 46 mg/mL (78.42 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C=C1)F)C2(CC2)C(NC3=CC=C(C=C3)OC4=C5C(NC(C(NCCN6CCOCC6)=O)=C5)=NC=C4)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 586.61 |
| Formelmasse | 586.61 |
| Mehr anzeigen |