Learn More
Tyrosol, MedChemExpress
Beschreibung
Tyrosol is a derivative of phenethyl alcohol. Tyrosol attenuates pro-inflammatory cytokines from cultured astrocytes and NF-κB activation. Anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tyrosol |
| CAS | 501-94-0 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C8H10O2 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (723.80 mM) |
| SMILES | OCCC1=CC=C(O)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.16 |
| Formelmasse | 138.16 |
| Mehr anzeigen |