Learn More
Tyrphostin 23, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422797
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16422797 50 mg -
16406718 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422797 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15644
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.
Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyrphostin 23
CAS 118409-57-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H6N2O2
Menge 50 mg
Synonym Tyrphostin A23 RG-50810 AG 18
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (537.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 186.17
Formelmasse 186.17
Reinheit (%) 99.43%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease