Learn More
ULK-101, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477587
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16477587
Marke: Medchem Express HY114490
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress ULK-101 is a potent and selective ULK1 inhibitor, with IC50 values of 1.6 nM and 30 nM for ULK1 and ULK2, respectively. ULK-101 suppresses autophagy and sensitizes cancer cells to nutrient stress.
ULK-101 is a potent and selective ULK1 inhibitor, with IC50 values of 1.6 nM and 30 nM for ULK1 and ULK2, respectively. ULK-101 suppresses autophagy and sensitizes cancer cells to nutrient stress.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ULK-101
CAS 2443816-45-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H16F4N4OS
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (180.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C(C=N2)=CN3C2=C(C4=CSC(C(N[C@@H](C5CC5)C(F)(F)F)=O)=C4)C=N3)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 460.45
Formelmasse 460.45
Reinheit (%) 99.3%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.