Learn More
Cytiva UNIFLO™ Spritzenfilter mit Membran aus regenerierter Cellulose und Gehäuse aus Polypropylen
Bietet eine gute Kompatibilität mit einer breiten Palette an wässrigen und nicht wässrigen Lösungsmitteln. Whatman™ Unifo Spritzenfilter, regenerierte Cellulosemembran ist eine hydrophile Einweg-Filtereinheit, die mechanisch stabil ist und eine geringe Proteinbindung sowie geringe extrahierbare Konzentrationen aufweist, um die Kontamination zu minimieren.
Marke: Cytiva 10463463
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.49000kg
Beschreibung
Whatman Uniflo Spritzenfilter sind Einwegfilter, die für ein sauberes Filtrat von kleinen Volumina bis 10 ml (13 mm-Filter) oder 100 ml (25 mm-Filter) entwickelt wurden.
- Kombiniert Prämiumqualität mit wirtschaftlicher Effizienz
- Erhältlich in einer Vielzahl von Membranoptionen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse
- Eine Reihe von Größen und Porengrößen, die den Anforderungen der Filtrationsanwendung gerecht werden
- Individueller Tintenstrahldruck auf dem Filter zur einfachen Identifizierung
- Verpackt in einer sauberen, kompakten, wiederverwertbaren Kunststoffbox zur Optimierung des Platzbedarfs auf dem Labortisch
Spezifikation
Ja | |
0.45μ m | |
0.65 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
67.5 psi | |
UNIFLO Spritzenfilter | |
24.5 mm | |
25 mm |
Hydrophil | |
Nicht steril | |
HPLC-Probenfiltration | |
Hydrophilic | |
1000 | |
Wiederverschließbare, wiederverwertbare Kunststoffboxen | |
1000/Packung | |
Bis zu 100 ml Probe | |
29.2 mm |