Learn More
Cytiva UNIFLO™ Spritzenfilter mit Membran aus regenerierter Cellulose und Gehäuse aus Polypropylen
Bietet eine gute Kompatibilität mit einer breiten Palette an wässrigen und nicht wässrigen Lösungsmitteln. Whatman™ Unifo Spritzenfilter, regenerierte Cellulosemembran ist eine hydrophile Einweg-Filtereinheit, die mechanisch stabil ist und eine geringe Proteinbindung sowie geringe extrahierbare Konzentrationen aufweist, um die Kontamination zu minimieren.
578.00 € - 1420.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | Hydrophil |
Sterilität | Nicht steril |
Filtrationsbereich | 0.65 cm2 |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11304570
|
Cytiva
10463862 |
13 mm | 0,45 μm | 500 |
885.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11324570
|
Cytiva
10463875 |
13 mm | 0,2 μm | 1000 |
1420.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11334570
|
Cytiva
10463876 |
13 mm | 0,45 μm | 1000 |
1410.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12502006
|
Cytiva
10463462 |
25 mm | 0,45 μm | 500 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11394560
|
Cytiva
10463852 |
13 mm | 0,2 μm | 500 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11344560
|
Cytiva
10463453 |
25 mm | 0,2 μm | 1000 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11354560
|
Cytiva
10463463 |
25 mm | 0.45μ m | 1000 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Whatman Uniflo Spritzenfilter sind Einwegfilter, die für ein sauberes Filtrat von kleinen Volumina bis 10 ml (13 mm-Filter) oder 100 ml (25 mm-Filter) entwickelt wurden.
- Kombiniert Prämiumqualität mit wirtschaftlicher Effizienz
- Erhältlich in einer Vielzahl von Membranoptionen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse
- Eine Reihe von Größen und Porengrößen, die den Anforderungen der Filtrationsanwendung gerecht werden
- Individueller Tintenstrahldruck auf dem Filter zur einfachen Identifizierung
- Verpackt in einer sauberen, kompakten, wiederverwertbaren Kunststoffbox zur Optimierung des Platzbedarfs auf dem Labortisch
Spezifikation
Ja | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
Wiederverschließbare, wiederverwertbare Kunststoffboxen | |
UNIFLO Spritzenfilter |
Hydrophil | |
0.65 cm2 | |
Hydrophilic | |
Männlicher Luer-Stecker | |
67.5 psi |