Learn More
Cytiva UNIFLO™ Spritzenfilter mit Membran aus regenerierter Cellulose und Gehäuse aus Polypropylen
Bietet eine gute Kompatibilität mit einer breiten Palette an wässrigen und nicht wässrigen Lösungsmitteln. Whatman™ Unifo Spritzenfilter, regenerierte Cellulosemembran ist eine hydrophile Einweg-Filtereinheit, die mechanisch stabil ist und eine geringe Proteinbindung sowie geringe extrahierbare Konzentrationen aufweist, um die Kontamination zu minimieren.
Marke: Cytiva 10463852
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg
Beschreibung
Whatman Uniflo Spritzenfilter sind Einwegfilter, die für ein sauberes Filtrat von kleinen Volumina bis 10 ml (13 mm-Filter) oder 100 ml (25 mm-Filter) entwickelt wurden.
- Kombiniert Prämiumqualität mit wirtschaftlicher Effizienz
- Erhältlich in einer Vielzahl von Membranoptionen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse
- Eine Reihe von Größen und Porengrößen, die den Anforderungen der Filtrationsanwendung gerecht werden
- Individueller Tintenstrahldruck auf dem Filter zur einfachen Identifizierung
- Verpackt in einer sauberen, kompakten, wiederverwertbaren Kunststoffbox zur Optimierung des Platzbedarfs auf dem Labortisch
Spezifikation
Ja | |
0,2 μm | |
0,65 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
67.5 psi | |
UNIFLO Spritzenfilter | |
19,6 mm | |
13 mm |
Regenerierte Cellulose | |
Nicht steril | |
Wässrige und nicht wässrige Proben | |
Hydrophil | |
500 | |
Wiederverschließbare, wiederverwertbare Kunststoffboxen | |
500/Packung | |
Bis zu 10 ml (Probe) | |
16,9 mm |