Learn More
Lotz Lagertechnik™ Universal-Drehstuhl
168.00 € - 291.00 €
Produktcode | Marke | Einstellbar (Höhe) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Einstellbar (Höhe) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10544942
|
Lotz Lagertechnik™
613001 |
400 bis 600 mm |
168.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10139781
|
Lotz Lagertechnik™
613011 |
420 bis 620 mm |
291.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hochwertiges Kunststoff-FusskreuzAbgedeckte Sicherheitsgasfeder
PU-Teile mit Stahleinleger, pendelnde Rückenstütze
Fusskreuzausstattung Gleiter, Sitzhöhenverstellung 400 bis 600mm
Rollen als Zubehör (siehe oben), Sitzhöhenverstellung 420 bis 620mm
Beschreibung: PU-schwarz, Gleiter
Spezifikation
Schwarz |