Learn More
Urolithin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492616
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492616 25 mg 25 Milligramm
16485827 5 mg -
16453098 10 mg -
16439656 50 mg -
16434396 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16492616 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100599
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.
Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urolithin A
CAS 1143-70-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H8O4
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 30 mg/mL (131.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=CC=C(O)C=C3O1
Molekulargewicht (g/mol) 228.2
Formelmasse 228.2
Reinheit (%) 95.57%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death