missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 10473-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16876873

  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

USP5 (ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 5) cleaves linear and branched multiubiquitin polymers with a marked preference for branched polymers. It is involved in uchored Lys-48-linked polyubiquitin disassembly, and also binds linear and Lys-63 linked polyubiquitin with a lower affinity. Knock-down of USP5 causes the accumulation of p53/TP53 and an increase in p53/TP53 transcriptional activity because the uchored polyubiquitin that accumulates is able to compete with ubiquitinated p53/TP53 but not with MDM2 for proteasomal recognition.
Spezifikation

Spezifikation

USP5
Polyclonal
Unconjugated
USP5
Deubiquitinating enzyme 5, Isopeptidase T, ISOT, Ubiquitin thiolesterase 5, USP5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
22225, 297593, 8078
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P45974, P56399
USP5
USP5 Fusion Protein Ag0770
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote