Learn More
USP5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | USP5 |
---|---|
Konzentration | 0.4 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16886873
|
Proteintech
10473-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16876873
|
Proteintech
10473-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
USP5 (ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 5) cleaves linear and branched multiubiquitin polymers with a marked preference for branched polymers. It is involved in uchored Lys-48-linked polyubiquitin disassembly, and also binds linear and Lys-63 linked polyubiquitin with a lower affinity. Knock-down of USP5 causes the accumulation of p53/TP53 and an increase in p53/TP53 transcriptional activity because the uchored polyubiquitin that accumulates is able to compete with ubiquitinated p53/TP53 but not with MDM2 for proteasomal recognition.Spezifikation
USP5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P45974, P56399 | |
22225, 297593, 8078 | |
USP5 Fusion Protein Ag0770 | |
Primary | |
-20°C | |
USP5 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Deubiquitinating enzyme 5, Isopeptidase T, ISOT, Ubiquitin thiolesterase 5, USP5 | |
USP5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |