Learn More
Wheaton™ Vakuumfilter
Dies vereinfacht den Anschluss von Filterbaugruppen der Standardmaße 47 und 90 mm mit Stopfenanschluss an Standardlaborflaschen mit einem GL 45-Gewinde. Die Wheaton™ Filteradapterbaugruppe ersetzt den Stopfen, um eine Verbindung zur Flasche herzustellen.
Marke: Wheaton™ 419505
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16560kg
Beschreibung
Erleichtert den Anschluss von standardmäßigen 47 und 90 mm-Filtrationsbaugruppen mit Anschlagsverbindungen an eine Standard-Laborflasche mit GL45-Gewinde.Die Wheaton™ Filtrationsadapter-Baugruppe ersetzt den Stopfen, um die Verbindung zur Flasche herzustellen.
- Mit einer PBT-Schlauchverbindung für den Gebrauch mit flexiblen Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 6 mm (1/4 ")
- Eine GL32 PBT-Kappe mit PTFE-beschichtetem Dichtungsring aus Silikon erstellt dann die Verbindung mit der Filtrationsbaugruppe
- Eine GL45 PBT-Kappe mit PTFE-beschichtetem Dichtungsring aus Silikon erstellt dann die Verbindung mit der Flasche.
Spezifikation
47 mm-Filtrationssätze mit Stopfenanschlüssen | |
Für das Sammeln des Filtrats direkt in einer Standard-Laborflasche | |
Vakuumfilter |